Learn More
D(-)-salicine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10413775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413775 5 g Flacon en verre -
10387110 25 g Flacon en verre 25g
10397110 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10413775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132590050
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-52-3
Formule moléculaire C13H18O7
Poids moléculaire (g/mol) 286.27
Numéro MDL MFCD00006590
Clé InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonyme salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
CID PubChem 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(hydroxyméthyl)phénoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Salicin
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 197°C to 200°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,7, 113
Merck Index 15, 8460
Conditions de rotation spécifiques −61.50° (20°C c=5,water)
Rotation spécifique -61.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (15°C),250g/L (60°C). Other solubilities: insoluble in ether
Poids de la formule 286.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Salicin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.