Learn More
Chlorure de dabsyle, TRC
Code produit 30352647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30352647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD1011005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Formule moléculaire C14 H14 Cl N3 O2 S
Quantité 5 g
Synonyme 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
Formule InChI InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 4-[(E)-[4-(diméthylamino)phényl]azo]benzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 323.8
Poids de la formule 323.0495