Learn More
R&D Systems™ Dacomitinib
Code produit 18735966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18735966 50 mg 50mg
18719776 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18735966 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6231/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent irreversible pan ErbB inhibitor
Dacomitinib is a potent irreversible pan ErbB inhibitor (IC50 values are 6.0, 45.7 and 73.7 nM for EGFR, ERBB2 and ERBB4, respectively). Inhibits mutant and wild type forms of ErbB, including EGFR T780M, and shows activity in NSCLC cell lines sensitive and resistant to Iressa (Cat. No. 3000). Inhibits tumor growth. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide
CAS 1110813-31-4
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C24H25ClFN5O2
Poids de la formule Observed MW: 469.94