Learn More
DAP5 Antibody [FITC], R&D Systems™
Code produit 30500156 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30500156 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30500156 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338020F
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAP5 Polyclonal antibody specifically detects DAP5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène DAP5
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène aging-associated protein 1, DAP-5, DAP5AAG1, Death-associated protein 5, eIF4G 2, eIF-4G 2, eIF-4-gamma 2, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2, eukaryotic translation initiation factor 4G-like 1, FLJ41344, NAT1, p97
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 320-490 of human DAP5 (NP_001409.3).,, Sequence:, PKTINQIRQDAVKDLGVFIPAPMAQGMRSDFFLEGPFMPPRMKMDRDPLGGLADMFGQMPGSGIGTGPGVIQDRFSPTMGRHRSNQLFNGHGGHIMPPTQSQFGEMGGKFMKSQGLSQLYHNQSQGLLSQLQGQSKDMPPRFSKKGQLNADEISLRPAQSFLMNKNQVPKL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, mTOR Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1982
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus