Learn More
DCPIB, R&D Systems™
Code produit 30001310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001310 10 mg 10mg
18045042 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001310 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1540/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.81€
    237.30€ / 10mg
    Save 34.51€
    12% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocker of VRAC/ICl, swell
Volume-regulated anion channel (VRAC) blocker (IC50 ∽ 2 μM in rat pancreatic β-cells). Also blocks ICl,swell in various cardiovascular tissues (IC50 = 4.1 μM in CPAE cells). Inhibits glucose-stimulated insulin secretion in intact β-cells via VSAC inhibition and indirect KATP channel activation. Reverses cell swelling-induced action potential duration shortening in atrial myocytes and inhibits astroglial swelling in vitro. Also activates TREK1 and TRAAK K+ channels and inhibits TRESK, TASK1 and TASK3 K+ channels at 10 μM, in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82749-70-0
Formule moléculaire C22H28Cl2O4
Poids moléculaire (g/mol) 427.362
Clé InChI KHKGTPJPBOQECW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme SN-401, 4-2-butyl-6,7-dichlor-2-cyclopentyl-indan-1-on-5-yl oxybutyric acid, d0j3qc, 4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-3h-inden-5-yl oxy butanoic acid, 4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentylindan-1-on-5-yl oxybutyric acid, 4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl oxy butanoic acid, 4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl oxy butanoic acid, + 4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl oxy butanoic acid, -4-2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl oxy butanoic acid
CID PubChem 10071166
Nom IUPAC 4-[(2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-3H-inden-5-yl)oxy]butanoic acid
SMILES CCCCC1(CC2=CC(=C(C(=C2C1=O)Cl)Cl)OCCCC(=O)O)C3CCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau DCPIB
Quantité 10 mg
Poids de la formule 427.37
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris