Learn More
DDIT4 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18604360 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604360 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604360 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP280416
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DDIT4 Polyclonal antibody specifically detects DDIT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DDIT4
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule 1X TBS (pH7.4), 0.5% BSA, 50% Glycerol
Alias de gène Dig2, DNA-damage-inducible transcript 4, FLJ20500, HIF-1 responsive RTP801 (RTP801), Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1DNA damage-inducible transcript 4 protein, REDD1HIF-1 responsive protein RTP801, RTP801RP11-442H21.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide within C-terminal human DDIT4. (SwissProt: Q9NX09 Human;SwissProt: Q9D3F7 Mouse;SwissProt: Q8VHZ9 Rat)
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, mTOR Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54541
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus