Description
DDX24 Polyclonal specifically detects DDX24 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | DDX24 |
| Applications | Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 750 |
| Dilution | Western Blot |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ATP-dependent RNA helicase DDX24, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 24, DEAD box protein 24, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 24, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, S. cerevisiae CHL1-like helicase |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 325 and 375 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 24 using the numbering given in entry NP_065147.1 (GeneID 57062). |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?