Learn More
Chlorure de décanoyl-L-carnitine-d3, TRC
Code produit 30350035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350035 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30350035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2125832.5MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride
CAS 2483831-87-2
Formule moléculaire C17 D3 H31 N O4 . Cl
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Decanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride, Decanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxodecoxy)-1-propanaminium chloride, [(2R)-3-Carboxy-2-(decanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i2D3;
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCC
Nom IUPAC [(2R)-3-carboxy-2-décanoyloxypropyl]-diméthyl-(triduutérométhyl)azaium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 354.9277
Poids de la formule 354.2365