Learn More
(+)-chlorhydrate de déhydroabiétylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475389 50 mg 50mg
15465389 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15475389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63123.MF
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16496-99-4 | C20H32ClN | 321.93 g/mol
Resolving agent for carboxylic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16496-99-4
Formule moléculaire C20H32ClN
Poids moléculaire (g/mol) 321.93
Numéro MDL MFCD06795849
Clé InChI CVPQLGCAWUAYPF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme leelamine hydrochloride, dehydroabiethylamine hydrochloride, +-dehydroabietylamine, lylamine hydrochloride, nsc 2955 hydrochloride, +-dehydroabietylamine hydrochloride, +-dehydroabiethylamine hydrochloride, abieta-8,11,13-trien-18-amine-hydrogen chloride 1/1, 13-isopropyl-podocarpa-8,11,13-trien-15-amine hydrochloride, 1r,4as,10ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthren-1-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 16759156
Nom IUPAC [(1,4 Ra SAR,10)-1,4 a-diméthyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10 a-hexahydrophénanthrènes-1-yl]méthanamine ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C1(C)CCCC(C)(CN)C1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dehydroabietylamine hydrochloride
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50 mg
Beilstein 3084620
Poids de la formule 321.9
Forme physique Solide