Learn More
Réactif de Denhardt (solution de 50X/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10081353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10081353 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10081353 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP5155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Absorbance 0.60 to 0.80 AU at 278nm
Nom chimique ou matériau Denhardt's Reagent
Couleur Incolore
Note relative au nom 50X Solution
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Qualité Biologie moléculaire
Concentration or Composition (by Analyte or Components) <1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
Conditionnement Verre ambré
Gravité spécifique Report (at 25°C)
pH 5 to 7
Quantité 5 ml
Forme physique Liquide