Learn More
Desmoglein-3 Mouse anti-Human, Clone: DSG3/2838, R&D Systems™
Code produit 18613229 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613229 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613229 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307876100ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Desmoglein-3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone DSG3/2838
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 379-491) human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1830
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus