Learn More
Chlorure de deutérium, 20 % en poids dans du D2O, liquide incolore, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
Conditionnement:
Ampoules en verre transparent
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15476455 50g Ampoules en verre transparent 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15476455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042407.18
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium chloride
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 20% w/w in D2O
Densité 1,2 g/cm3 à 20°C
Odeur Acide
Conditionnement Ampoules en verre transparent
Indice de réfraction 1,373
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 50g
CAS 7698-05-7
Point d’ébullition 108°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Isotopic)
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011266
Synonyme Hydrogen chloride, deuterated
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES [1H+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de proton
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Poids de la formule 37.47
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche