Learn More
R&D Systems™ DG 041
Code produit 18034872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18034872 50 mg 50mg
18005512 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18034872 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6240/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective EP3 antagonist; antiplatelet and antithrombotic
DG 041 is a potent and selective EP3 antagonist (IC50 = 4.6 nM). Inhibits PGE2 facilitation of platelet aggregation in vitro and ex vivo. Displays good plasma and metabolic stability. Does not affect bleeding time in rats. Antiplatelet and antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-[1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-5-fluoro-3-methyl-1H-indol-7-yl]-N-[(4,5-dichloro-2-thienyl)sulfonyl]-2-propenamide
CAS 861238-35-9
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Prostanoid Receptor Antagonists
Formule moléculaire C23H15Cl4FN2O3S2
Pureté 0.98