Description
DGK-delta Polyclonal antibody specifically detects DGK-delta in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | DGK-delta |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | 130 kDa diacylglycerol kinase, DAG kinase delta, dgkd-2, DGKdelta, DGK-delta, diacylglycerol kinase delta, diacylglycerol kinase, delta (130kD), diacylglycerol kinase, delta 130kDa, Diglyceride kinase delta, FLJ26930, KIAA0145EC 2.7.1.107 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 960-1140 of human DGKD (NP_690618.2). LPRPPSCSLHPEMLSEEEATQMDQFGQAAGVLIHSIREIAQSHRDMEQELAHAVNASSKSMDRVYGKPRTTEGLNCSFVLEMVNNFRALRSETELLLSGKMALQLDPPQKEQLGSALAEMDRQLRRLADTPWLCQSAEPGDEESVMLDLAKRSRSGKFRLVTKFKKEKNNKNKEAHSSLGA |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?