missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diazinon, Fluka™

Product Code. 16262912 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16262912

missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka R1632100MG

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Analytical standard, reference material

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Diazinon
Packaging Glass Bottle
CAS 333-41-5
Color Colorless
Boiling Point Decomposes below the boiling point.
Synonym O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 304.3
Quantity 100 mg
Grade Analytical Standard
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt