Learn More
Contactin-5 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18610172 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610172 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610172 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297316PE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Contactin-5 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Contactin-5
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène contactin 5, contactin-5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Contactin-5 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 53942
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus