Learn More
STEMCELL Technologies Dibutyryl-cAMP (Sodium Salt)
Code produit 17180282
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17180282 250 mg 250mg
17160282 25 mg 25mg
17170282 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17180282 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 73886
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
cAMP pathway activator; Activates cAMP-dependent protein kinases
  • Dibutyryl-cAMP is a cell-permeable cyclic AMP (cAMP) analog that activates cAMP-dependent protein kinases (Schwede et al.) This product is supplied as the sodium salt of the molecule
  • Suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis development by reducing demyelination and mobilizing neural stem cells in the subventricular zone towards the demyelinated plaques (Khezri et al.)
  • Induces intrinsic axon growth in peripheral and central nervous systems, and morphological differentiation of astrocytes (Knott et al.; Imamura & Ozawa)
  • Stimulates neurite outgrowth in PC12 cells (Maruoka et al.)
Spécification
CAS 16980-89-5
Synonyme Bucladesine; DC 2797
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C18H23N5O8P · Na
Pureté ≥95%