Learn More
Dichlorobis(triphénylphosphine)nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II) is used as a catalyst for cross-coupling of Grignard reagents, hydrosilylations, hydrogenation and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Catalyseur pour le couplage croisé des réactifs de Grignard, l’hydrolisation et l’hydrogénation, ainsi que la polymérisation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II) |
| Point de fusion | ∼225°C (decomposition) |
| Couleur | Noir à gris |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 50 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 654.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |