Learn More
Éther dichlorométhylique méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethyl Methyl Ether |
| CAS | 4885-02-3 |
| Formule moléculaire | C2H4Cl2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | dichloro(méthoxy)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.96 |
| Poids de la formule | 113.9639 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?