Learn More
Dichlorotris(triphénylphosphine)ruthénium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le dichlorotris(triphénylphosphine)ruthénium(II) est utilisé comme catalyseur dans une synthèse de furanes à partir de sulfures d’allényle. Catalyseur d’activation C-H dans un système d’acide ruthénium/Lewis. Il est utilisé dans l’addition de Kharasch des chlorocarbones aux alcènes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) |
| Point de fusion | 132°C to 134°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Nom IUPAC | dichlororuthénium ; Triphénylphosphane |
| Poids de la formule | 958.86 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche