Learn More
Sel de sodium diclofénac, TRC
Code produit 18041640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18041640 1 g 1g
18023530 50 mg 50mg
18002930 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18041640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4364501G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15307-79-6
Formule moléculaire C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 318.13
Synonyme Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monosodium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic acid sodium salt, Abitren, Allvoran, Assaren, Benfofen, Bolabomin, Daispas, Declophen, Dedolor, Deflamat, Delphimix, Diacron, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobene, Diclobenin, Dicloberl, Dicloberl Retard, Diclodyn, Diclofen SR 100, Diclofenac retard, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Dicloflex, Diclogesic, Diclokalium, Diclomol, Diclon, Diclophenac sodium, Dicloran CP, Dicloran Plus, Diclord, Diclorep, Dicloreum, Difene, Dikloron, Diklovit, Dolaut, Dolobasan, Duravolten, Dyclo, Dyloject, Dynapar, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, Modifenac, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Naclofen, Naclofen Duo, Neriodin, Neurodiclovit, Neurofenac, Novapirina, Olfen, Orthofen, Orthophen, Panamor, Phlogin, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Refen, Refen retard, Rhumalgan, SR 318B, Saffrac, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voltral, Voveran, Voveran Plus, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, diclotard
Nom IUPAC sodium ; 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]acétate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Poids de la formule 316.9986
Pourcentage de pureté >95%