Learn More
Diéthoxydiphénylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475826 50 g 50g
11465826 10 g 10g
11485826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11475826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22204.18
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2553-19-7 | C16H20O2Si | 272.42 g/mol
Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2553-19-7
Formule moléculaire C16H20O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 272.42
Numéro MDL MFCD00015126
Clé InChI ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
CID PubChem 75705
Nom IUPAC diethoxydiphenylsilane
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 166°C to 168°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau Diethoxydiphenylsilane
Quantité 50 g
Point d’éclair 175°C (347°F)
Indice de réfraction 1.5255
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.033
Beilstein 2281302
Poids de la formule 272.42
Pourcentage de pureté 98%