Learn More
2-acétamidomalonate de diéthyle, TRC
Code produit 30369738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30369738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44313050G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Formule moléculaire C9 H15 N O5
Quantité 50 g
Synonyme Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645, 2-Acetamidomalonic acid-diethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-acétamidopropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
Poids de la formule 217.095