Learn More
Diéthyl allylmalonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Allylmalonate |
| CAS | 2049-80-1 |
| Formule moléculaire | C10H16O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-prop-2-enylpropanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
| Poids de la formule | 200.1049 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?