Learn More
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30956030
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30956030 500 g
30949413 25 g
30955149 1 kg
30950243 100 g
30951833 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30956030 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD124701500g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
CAS 3084-40-0
Formule moléculaire C5H13O4P
Numéro MDL MFCD00014418
Quantité 500 g
SMILES OCP(OCC)(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 168.13
Pourcentage de pureté 97%