Learn More
Diethyl isobutylmalonate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31033234
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033234 500 g
31032356 100 g
31029201 10 g
31024778 25 g
31027095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31033234 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13487500g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Formule moléculaire C11H20O4
Numéro MDL MFCD00026869
Quantité 500 g
SMILES O=C(OCC)C(CC(C)C)C(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Pourcentage de pureté 98%