Learn More
Diéthylzinc, 96 %
Code produit 15401547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Cylindrique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15401547 100 g Cylindrique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15401547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039564.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
It is used as an important reagent in organic chemistry. It is used in organic synthesis as a source of the ethyl carbanion in addition reactions to carbonyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylzinc
CAS 557-20-0
Point de fusion -28°C
Couleur Incolore
Densité 1.18 g/mL
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair -18°C (-1°F)
Conditionnement Cylindrique
Formule moléculaire C4H10Zn
Formule linéaire Zn(C2H5)2
Numéro MDL MFCD00009021
Quantité 100 g
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3131
Synonyme diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
Nom IUPAC diethylzinc
Poids moléculaire (g/mol) 123.50
CID PubChem 11185
Poids de la formule 123.49
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide