Learn More
Faithful™ Differential Blood Cell Counter
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
250 x 80 x 50mm
320 x 80 x 50mm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- ABS outer shell can resist collision.
- Color charts of white blood cells are supplied.
- Bell sound at 100% total record count.
- Reset knob clears figures.
- Quality certification: ISO 9001, ISO 13485
Specifikationer
Specifikationer
| No. of Keys | 5 Keys |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 80 x 50mm |
| Includes | Totalizer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering