Learn More
Dihydridotétrakis(triphénylphosphine)ruthénium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10612233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10612233 5 g Flacon en verre 5g
10578843 500 mg Flacon en verre 500mg
10129801 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10612233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19529-00-1 | C72H60P4Ru | 1150.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19529-00-1
Formule moléculaire C72H60P4Ru
Poids moléculaire (g/mol) 1150.24
Numéro MDL MFCD04126429
Clé InChI BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium ii, tetrakis triphenylphosphine ruthenium dihydride, c6h5 3p 4ruh2, ruthenium,dihydrotetrakis triphenylphosphine, dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium, tetrakis triphenylphosphine ruthenium
CID PubChem 11981970
Nom IUPAC ruthénium ; Triphénylphosphane
SMILES [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Point de fusion 181.0°C to 183.0°C
Couleur Ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Ru)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]4RuH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 1152.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre brillante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche