Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1.1M in cyclohexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16695895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695895 800 mL 800mL
16605905 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16695895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37108.9Z
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1191-15-7 | C8H18Al | 141.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Formule moléculaire C8H18Al
Poids moléculaire (g/mol) 141.21
Clé InChI SIPUZPBQZHNSDW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bis(2-methylpropyl)alumanyl
SMILES CC(C)C[Al]CC(C)C
Spécification
Quantité 800 mL