Learn More
Carbonate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Carbonate |
| CAS | 616-38-6 |
| Formule moléculaire | C3 H6 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)OC |
| Nom IUPAC | Carbonate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.0779 |
| Poids de la formule | 90.0317 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?