Learn More
Carbonate de diméthyle, TRC
Code produit 30383905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383905 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30383905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD446705500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Formule moléculaire C3 H6 O3
Quantité 500 g
Synonyme Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)OC
Nom IUPAC Carbonate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 90.0779
Poids de la formule 90.0317