Learn More
Dimethyl Hexanedioate-2,2,5,5-d4, CDN
Produktkode 30313350
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek
0.25g
0.5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkode 30313350
missing translation for 'mfr': CDN CDND68120.5G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,5,5-D4
CAS 76785-05-2
Molecular Formula C8 D4 H10 O4
Quantity 0.5 g
Synonym Hexanedioic-2,2,5,5-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), 1,6-Dimethyl hexanedioate-2,2,5,5-d4, Dimethyl Hexanedioate-2,2,5,5-d4, Adipic-2,2,5,5-d4 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,5,5-D4
InChI Formula InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCC([2 H])([2 H])C(=O)OC)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 2,2,5,5-tetradeuteriohexanedioate
Molecular Weight (g/mol) 178.219
Formula Weight 178.1143 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.