Learn More
Itaconate de diméthyle, TRC
Code produit 30383222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30383222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4742055G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Itaconic Acid-Dimethyl Ester
CAS 617-52-7
Formule moléculaire C7 H10 O4
Quantité 5 g
Synonyme Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385
Formule InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Nom IUPAC 2-méthylidènebutanedioate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 158.152
Poids de la formule 158.058