Learn More
Phtalate de diméthyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11418213 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418213 2.5 L 2.50L
10364980 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11418213 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4050/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 131-11-3
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008425
Clé InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
CID PubChem 8554
ChEBI CHEBI:4609
Nom IUPAC 1,2-dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Point de fusion 2°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 282°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 6.69
Poids de la formule 194.19g/mol
Forme physique Liquide