Learn More
Trisulfure de diméthyle, TRC
Code produit 30351306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30351306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2653605G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Formule moléculaire C2 H6 S3
Quantité 5 g
Synonyme Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
Formule InChI InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMILES CSSSC
Nom IUPAC (méthyltrisulfanyl)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 126.26
Poids de la formule 125.9632