Learn More
Disodium ; téréphtalate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340218 100 g 100g
11330218 5 g 5g
11320218 25 g 25g
11350218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11340218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042946.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10028-70-3 | C8H4Na2O4 | 210.096 g/mol
Disodium terephthalate and its various derivatives are synthesized via simple acid-base chemistry for anode materials in Na ion batteries. They show excellent electrochemical performance, including little capacity fading over 90 cycles, ideal redox potential, and excellent rate performance, making them promising candidates for Na ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-70-3
Formule moléculaire C8H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.096
Numéro MDL MFCD00013137
Clé InChI VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
CID PubChem 82305
Nom IUPAC Disodium ; téréphtalate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium terephthalate
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 210.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre