Learn More
Dithiophène-2-ylméthanone, LoGiCal
Code produit 30460385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460385 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30460385 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Noms d’analytes ou de composants Dithiophen-2-ylmethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H6 O S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
Nom IUPAC dithiophén-2-ylméthanone
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 193,986 g/mol