Learn More
DLGAP3 Monoclonal Antibody (OTI1D3), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17555554
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17555554 30 μL 30µL
17535554 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17555554 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA811498S
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
DLGAP3 Monoclonal antibody specifically detects DLGAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Antigène DLGAP3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1D3
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression CYP26B1
Numéro d’ordre du gène Q9NR63
Alias de gène BC058433; DAP3; DAP-3; discs large homolog associated protein 3; discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 3; disks large-associated protein 3; DLG associated protein 3; Dlgap3; Prpl8; PSD-95/SAP90-associated protein-3; PSD-95/SAP90-binding protein 3; SAP90/PSD 95 associated protein 3; SAP90/PSD-95-associated protein 3; SAPAP3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 229-512 of human CYP26B1 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56603
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1