Learn More
DNA Primase large subunit Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
DNA Primase large subunit Polyclonal specifically detects DNA Primase large subunit in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | DNA Primase large subunit |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | dJ422B11.1.1, DNA primase 58 kDa subunit, DNA primase subunit p58, EC 2.7.7, EC 2.7.7.-, MGC75142, p58, polypeptide 2A, p58, PRIM2ADNA primase large subunit, primase polypeptide 2A, 58kDa, primase, DNA, polypeptide 2 (58kDa), primase, polypeptide 2A (58kD), primase, polypeptide 2A, 58kDa |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-170 of human PRIM2 (NP_000938.2). MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAISDEEKTLREQEIVASS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?