Learn More
Dodécylbenzène, mélange disomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347458 1 kg 1kg
11357458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11347458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031362.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.438 g/mol
1-Phenyldodecane acts as a pseudo-stationary phase (PSP) marker in the preparation of microemulsion, 1-Phenyldodecane was degraded to phenylacetic acid by an oil-degrading bacterium. it is used to prepare an anionic detergent dodecylbenzene sodium sulfonate. It is a petrochemical-derived substitute for the tallow and coconut oil used in making soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-01-3
Formule moléculaire C18H30
Poids moléculaire (g/mol) 246.438
Numéro MDL MFCD00008974
Clé InChI KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
CID PubChem 31237
Nom IUPAC Dodécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylbenzene
Note relative au nom Mixture of isomers
Point de fusion -3°C
Densité 0.87 g/mL
Point d’ébullition 179°C to 180°C (13 mmHg)
Odeur Specific type
Indice de réfraction 1.49
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.44
Forme physique Liquide