Learn More
Donkey F(ab')2 anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-60650
Codice prodotto. 18255402
  • 229.00€ / 1mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG (H+L)
Polyclonal
Unconjugated
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free with 0.05% Sodium Azide
Purified Rabbit IgG (H&L)
1 mg
Secondary
Reconstitute with sterilized deionized water. Centrifuge to remove any particulates.
Store at 4C after rehydration. For extended storage after rehydration, add an equal volume of glycerol and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
4.5mg/mL
Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Donkey
Affinity purified
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Rabbit
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato