Learn More
Thermo Scientific™ DRI Tricyclics Serum Toxicology Assays
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Quickly and accurately identify tricyclics in serum samples with Thermo Scientific™ DRI™ Tricyclics Serum Toxicology Assays, excellent tools for emergency rooms when urine specimens are not conveniently available.
- Test réalisé sur sérum et urine
- Utilisé pour identifier la classe médicamenteuse en surdosag
Alertes de commande :
1128 : volume réactif 25, 8 ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | DRI Tricycliques |
| Substances à analyser détectables | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Type d’échantillon | Serum |
| Type | Reagent |
| Quantité | 25, 8 |
For sale in the U.S.A. and Canada only.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.