Learn More
Drierite, régulier (CaSO4 ;), -10+20 mailles, classe de laboratoire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Conditionnement:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421857 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15421857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043056.=A
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS : 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mole
Drierite™, indicating (CaSO{4}), Lab Grade is used as a desiccant. It is used as a drying agent utilized for the efficient and rapid drying of air, industrial gases, refrigerants, organic liquids and solids. Further, it is used to maintain a dry atmosphere in storage spaces, vaults, commercial packages, and other enclosures. In addition to this, it is involved in the protection of hygroscopic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC sulfate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Drierite
Couleur Blanc
Point de fusion 1450°C
Forme physique Granulaire
Densité 2.96
Quantité 2270 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Sensibilité Hygroscopic
Qualité Laboratoire
RUO– À des fins de recherche uniquement