missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Herpes Simplex Virus 1 ICP8 Antibody (11E2), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™

Code produit 18666769 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666769 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666769 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1002771JF646
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Herpes Simplex Virus 1 ICP8 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 ICP8 in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène Herpes Simplex Virus 1 ICP8
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 11E2
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DBP, Herpes simplex virus type 1 DBP, Herpes simplex virus type 1 ICP8, Herpes simplex virus type 1 ICP8 major DNA binding protein, Herpes simplex virus type 1 infected cell protein 8, Herpes simplex virus type 1 major DNA binding protein, Herpes simplex virus type 1 UL29, HSV1 DBP, HSV1 ICP8, HSV1 infected cell protein 8, HSV1 major DNA binding protein, HSV1 UL29, ICP 8, ICP 8 protein, ICP8, Infected cell protein 8, Major DNA binding protein, UL 29, UL29
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Herpes Simplex Virus 1 ICP8 purified from U-35-VERO cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.