Description
Kv12.1 Polyclonal specifically detects Kv12.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Kv12.1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:300-1:2000, Immunohistochemistry 1:300-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000 |
| Formule | Lyophilized from whole antisera with No Preservative |
| Numéro d’ordre du gène | Q96L42 |
| Alias de gène | ELK, ELK channel 3, ELK1, ELK3, ether-a-go-go-like potassium channel 1, Ether-a-go-go-like potassium channel 3, hElk1, Kv12.1, potassium voltage-gated channel subfamily H member 8, potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 8, Voltage-gated potassium channel subunit Kv12.1 |
| Symboles de gène(s) | KCNH8 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?