Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE Certified, EN ISO 20345:2011 |
| Color | Green, Black, White |
| Footbed Material | Rubber-Nitrile |
| Heel Style | Flat |
| Height (Metric) Heel | 19.05 mm |
| Liner Material | Polyester |
| Material | Nitrile |
| Size | 39 |
| Sole Features | Black color, anti-slip sole |
| Sole Material | Rubber-Nitrile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?