Learn More
DWK Life Sciences Couvercle à bride plate DURAN™, 4 cols rodés standard, avec cols latéraux : 3 x NS 29/32 parallèle, col central : NS 29/32
Artikelnummer. 10557341 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté (3.3)
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Matériau Packungsgröße
10557341 Verre borosilicaté (3.3) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10557341 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 243925707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    308.91€ / Pack of 1
    Save 45.09€
    12% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le couvercle d’un récipient de ventilateur de plan convient à la fermeture mais aussi à une combinaison avec d’autres composants de joints rodés (par exemple, entonnoir compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) en raison des joints rodés standard.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Avec un col médian : 29/32 et trois cols latéraux (rodés standard) : 3 x 29/32 parallèle
  • Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
Spezifikation
Description Pression maximale de 1 bar
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide
Type de goulot 3 x RIN 29/32 vertical
Nb par paquet 1/boîte
Raccord manchonné NS 29/32
Autoclavable Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.