Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Length (Metric) Jacket:
160 mm
250 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Description
- Duran™ Glass
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | DIN 12593 and in addition to DIN |
| Description | Cooling Surface: 650 cm2 |
| For Use With (Application) | For condensing vapors |
| Length (Metric) Jacket | 400 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Standard Taper Joint No | NS 29/32 |
| Material | Duran Glass |
| Type | Coil Condenser |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido