Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Closure Size:
Connectors: GL15
Connectors: GL18
Height (Metric):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Unit Size:
Each
Descripción
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation, laboratory flange LF and withdrawal valve. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 360 mm |
| Includes | Thermostatic jacket, withdrawal valve |
| Product Type | Reaction vessel |
| Shape | Cylindrical |
| Closure Size | Connectors: GL15 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido